Läs mer
N-etyl-N-hydroxietylanilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10442271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10442271 100 g Glasflaska 100g
1 options
Produktkod. 10442271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325221000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-50-2 | C10H15NO | 165.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline
Namnnotering 96%
CAS 92-50-2
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till orange
Densitet 1.02g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H15NO
Linjär formel C6H5N(CH5)CHCHOH
Brytningsindex 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00020575
Kvantitet 100 g
Synonym 2-n-ethylanilino ethanol, 2-ethyl phenyl amino ethanol, ethanol, 2-ethylphenylamino, ethylphenylethanolamine, phenylethylethanolamine, n-ethyl-n-2-hydroxyethyl aniline, n-ethylanilinoethanol, hydroxyethylethylaniline, n-ethyl-n-hydroxyethylaniline, 2-ethylphenylamino ethanol
InChI-nyckel HYVGFUIWHXLVNV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CCO)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-[etyl(fenyl)amino]etan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 165.24
PubChem CID 62338
Formel vikt 165.24
Procent renhet ≥95% (GC)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.