Läs mer
N-Ethyl-N-methyl-3-vinylphenyl Carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-N-methyl-3-vinylphenyl Carbamate |
| CAS | 1346602-84-3 |
| Molekylformel | C12 H15 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-ethenylphenyl ester, 3-Vinylphenyl ethyl(methyl)carbamate, N-Ethyl-N-methyl-3-vinylphenyl Carbamate, Rivastigmine Related Compound F |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO2/c1-4-10-7-6-8-11(9-10)15-12(14)13(3)5-2/h4,6-9H,1,5H2,2-3H3 |
| LEDER | CCN(C)C(=O)Oc1cccc(C=C)c1 |
| IUPAC-namn | (3-ethenylphenyl) N-ethyl-N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vikt | 205.1103 |