Läs mer
N-Ethyl-N-methyl-O-(4-nitrophenyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-N-methyl-O-(4-nitrophenyl)carbamate |
| CAS | 90870-20-5 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Nitrophenyl ethyl(methyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-8(5-7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl) N-ethyl-N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.21 |
| Formel vikt | 224.0797 |