missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Ethyl-N-methylcarbamoyl Chlorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-N-methylcarbamoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8ClNO/c1-3-6(2)4(5)7/h3H2,1-2H3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 121.0294 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?