Läs mer
N-Ethyl-N,N-dimethyl-[2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium Chloride, Mikromol™
Beskrivning
N-Ethyl-N,N-dimethyl-[2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium Chloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-N,N-dimethyl-[2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium Chloride |
| CAS | 93940-17-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Ethyl-N,N-dimethyl-[2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H28 N O . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]-, chloride (9CI), Ethanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]-, chloride (1:1), Ethyldimethyl[2-[(o-methyl-alpha-phenylbenzyl)oxy]ethyl]ammonium chloride (7CI), Orphenadrine Related Compound B as Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28NO.ClH/c1-5-21(3,4)15-16-22-20(18-12-7-6-8-13-18)19-14-10-9-11-17(19)2;/h6-14,20H,5,15-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].CC[N+](C)(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C |
| IUPAC-namn | ethyl-dimethyl-[2-[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethyl]azanium;chloride |
| Visa mer |