Läs mer
N'-Etyl-N,N-dimetyletylendiamin, 98 %
Produktkod. 11362046
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362046 25 g 25g
11352046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03180.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
CAS: 123-83-1 | C6H18N2 | 118,22 g/mol
Reatant i syntesen av stativ amfifil. N'-etyl-N,N-dimetyletylendiamin används som katalysatorer för olefinaziridinering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reatant i syntesen av stativ amfifil. N′ -Etyl-N,N-dimetyletylendiamin används som katalysatorer för olefinaziridinering.
Anmärkningar
Air Sensitive.Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-83-1
Molekylformel C6H18N2
Molekylvikt (g/mol) 118.22
MDL-nummer MFCD00009034
InChI-nyckel WLNSKTSWPYTNLY-UHFFFAOYSA-P
Synonym n,n-dimethyl-n'-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, 2-ethylaminoethyldimethylamine, 2-dimethylamino ethyl ethyl amine, ethylenediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, n'-ethyl-n,n-dimethylethylenediamine, n1-ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n2-ethyl-n1,n1-dimethyl, n1-ethyl-n2,n2-dimethyl-1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 67162
IUPAC-namn N-etyl-N',N'-dimetyletan-1,2-diamin
LEDER CC[NH2+]CC[NH+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine
Densitet 0.818
Kokpunkt 134 °C till 135 °C
Flampunkt 23 °C (73 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.4225
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2734
Beilstein 773675
Formel vikt 116.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.