Läs mer
N-Ethyl-N-nitroso-1-propanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-N-nitroso-1-propanamine |
| CAS | 25413-61-0 |
| Molekylformel | C5 H12 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Ethyl-N-nitroso-1-propanamine (ACI), Propylamine, N-ethyl-N-nitroso- (8CI), N-Ethyl-N-nitrosopropylamine, Propylethylnitrosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-5-7(4-2)6-8/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCN(CC)N=O |
| IUPAC-namn | N-ethyl-N-propylnitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vikt | 116.095 |