Läs mer
N-Etyl-N-nitroso-2-propanamin, TRC
Produktkod. 17993945
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993945 25 mg
17922365 100 mg
17951485 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17993945 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE93279525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16339-04-1
Molekylformel C5 H12 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 116.1616
Synonym 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine, EIPNA, N-Nitroso-N-ethyl-N-isopropylamine, NEIPA, NEPA
IUPAC-namn N-etyl-N-propan-2-ylnitro amid
LEDER CCN(N=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Formel vikt 116.095
Procent renhet >95%