missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Ethyl-N-nitroso-o-toluidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine |
| CAS | 41030-87-9 |
| Molekylformel | C9H12N2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzenamine','N-ethyl-2-methyl-N-nitroso- (9CI','ACI), N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosobenzenamine (ACI), o-Toluidine','N-ethyl-N-nitroso- (7CI), N-Nitroso-N-ethyl-o-tolylamine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosoaniline, N-Ethyl-N-nitroso-o-toluidine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O/c1-3-11(10-12)9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(N=O)c1ccccc1C |
| IUPAC-namn | N-ethyl-N-(2-methylphenyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2044 |
| Formel vikt | 164.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?