Läs mer
N-etyl-N-nitrosometallylamin (10 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30179512
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30179512 1 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30179512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT00081X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
CAS 68630-39-7
Molekylformel C6H12N2O
Kvantitet 1 x 1 mL
Synonym N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
LEDER CCN(CC(=C)C)N=O
IUPAC-namn N-etyl-N-(2-metylprop-2-enyl)lustgasamid
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.095
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine 10 mg/mL