Läs mer
N-etyl-N-nitrosomethallylamin, TRC
Produktkod. 30179591
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179591 100 mg
30178985 25 mg
30178925 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179591 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE357735100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68630-39-7
Molekylformel C6H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Synonym N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
IUPAC-namn N-etyl-N-(2-metylprop-2-enyl)lustgasamid
LEDER CCN(CC(=C)C)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
Formel vikt 128.095