Läs mer
N-Etyl-o-toluidin (N-Etyl-2-metylbensenamin), TRC
Produktkod. 30136624
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136624 5 mL
30134219 10 mL
30041373 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9230005ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-68-8
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Synonym Benzenamine, N-ethyl-2-methyl-, o-Toluidine, N-ethyl- (7CI,8CI), N-Ethyl-2-methylbenzenamine, 1-(Ethylamino)-2-methylbenzene, 2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline, N-Ethyl-N-(o-tolyl)amine, N-Ethyl-o-methylaniline, N-Ethyl-o-toluidine, NSC 8888, o-Methyl-N-ethylaniline
IUPAC-namn N-etyl-2-metylanilin
LEDER CCNc1ccccc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-o-toluidine(N-Ethyl-2-methyl-benzenamine)
Kvantitet 5 mL
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Formel vikt 135.1048