Läs mer
N-Etyl-p-toluensulfonamid, TRC
Produktkod. 30386867
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30386867 5 g
1 options
Produktkod. 30386867 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9325335G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 80-39-7
Molekylformel C9 H13 N O2 S
Kvantitet 5 g
Synonym p-Toluenesulfonamide, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-4-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-p-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-tolylsulfonamide, N-Ethyltosylamide, N-Tosylethylamine, NSC 68803, Santicizer 3, p-Toluene-N-ethylsulfonamide, p-Toluenesulfonyl-N-ethylamide
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
LEDER CCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn N-etyl-4-metylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 199.27
Formel vikt 199.0667