Läs mer
N-etyl-p-toluidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15244854 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15244854 25 g 25g
15234854 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15244854 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450780250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 622-57-1
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
InChI-nyckel AASABFUMCBTXRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethyl-p-toluidine, benzenamine, n-ethyl-4-methyl, n-ethyl-4-toluidine, n-ethyl-p-methylaniline, p-methyl-n-ethylaniline, p-toluidine, n-ethyl, n-ethyl-4-methyl-aniline, n-athyl-p-toluidin, 4-ethylamino toluene, ethyl 4-methylphenyl amine
PubChem CID 61164
IUPAC-namn N-etyl-4-metylanilin
LEDER CCNC1=CC=C(C=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-p-toluidine
Densitet 0.9380g/mL, 0.938
Kokpunkt 218 °C
Flampunkt 89 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4NHC2H5
Kvantitet 25 g
Formel vikt 135.21
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Ethyl-p-toluidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.