Läs mer
N-(Ethylamino) Fluvoxamine (up to 15% Z isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Ethylamino) Fluvoxamine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26F3N3O2/c1-24-12-3-2-4-16(23-25-13-11-22-10-9-21)14-5-7-15(8-6-14)17(18,19)20/h5-8,22H,2-4,9-13,21H2,1H3 |
| Formel vikt | 361.1977 |