Läs mer
N-etylanilin, 97 %
Beskrivning
N-etylanilin (NEA) kan användas som en intern standard vid GC-analys av nikotinextraktion från nikotingummi. Den kan användas i syntesen av följande filmer av 2-(N-etylfenylamino)-1,4-bensokinon, 2-(arylaminometyl)fenylboronsyra, poly(metylmetakrylat) (PMMA) som innehåller NEA och poly(N-etylanilin) (PNEA).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
N-etylanilin (NEA) kan användas som en intern standard vid GC-analys av nikotinextraktion från nikotingummi. Den kan användas i syntesen av följande filmer av 2-(N-etylfenylamino)-1,4-bensokinon, 2-(arylaminometyl)fenylboronsyra, poly(metylmetakrylat) (PMMA) som innehåller NEA och poly(N-etylanilin) (PNEA).
Löslighet
Lösligt i vatten (50g/L).
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig, förvara mörkt och borta från luft. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethylaniline |
| Smältpunkt | -64 °C |
| Densitet | 0.961 |
| Kokpunkt | 204 °C till 205 °C |
| Flampunkt | 85 °C (185 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.554 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| UN-nummer | UN2272 |
| Beilstein | 507468 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.