Läs mer
N-Etylbensylamin, 95 %
Produktkod. 11387525
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387525 25 mL 25ml
11397525 100 mL 100ml
11307535 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05651.AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 14321-27-8 | C9H13N | 135,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14321-27-8
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00009031
InChI-nyckel HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylbenzylamine, benzenemethanamine, n-ethyl, ethylbenzylamine, n-benzylethylamine, benzyl ethyl amine, benzylamine, n-ethyl, benzylethylamine, unii-mm8324ke8v, n-benzyl-n-ethylamine, benzyl-ethyl-amine
PubChem CID 84352
IUPAC-namn N-bensyletanamin
LEDER CCNCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethylbenzylamine
Densitet 0.91
Kokpunkt 191 °C till 194 °C
Flampunkt 66 °C (150 °F)
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2735
Beilstein 386023
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 135.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.