Läs mer
N-Etylbensylamin, TRC
Produktkod. 30381870
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30381870 10 mL
1 options
Produktkod. 30381870 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89996510ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
CAS 14321-27-8
Molekylformel C9 H13 N
Kvantitet 10 mL
Synonym N-Benzylethanamine, Etilefrine Hydrochloride Imp. F (EP), Benzylethylamine, Benzenemethanamine, N-ethyl-, Benzylamine, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethylbenzenemethanamine, Ethyl(phenylmethyl)amine, Ethylbenzylamine, N-(Phenylmethyl)ethylamine, N-Benzyl-N-ethylamine, N-Benzylethylamine, N-Ethyl-N-benzylamine, N-Ethylbenzylamine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
LEDER CCNCc1ccccc1
IUPAC-namn N-benzylethanamin
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Formel vikt 135.1048