Läs mer
N-Etylbensylamin, TRC
Produktkod. 30379165
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30379165 1 mL
1 options
Produktkod. 30379165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8999651ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
CAS 14321-27-8
Molekylformel C9 H13 N
Kvantitet 1 mL
Synonym N-Benzylethanamine, Etilefrine Hydrochloride Imp. F (EP), Benzylethylamine, Benzenemethanamine, N-ethyl-, Benzylamine, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethylbenzenemethanamine, Ethyl(phenylmethyl)amine, Ethylbenzylamine, N-(Phenylmethyl)ethylamine, N-Benzyl-N-ethylamine, N-Benzylethylamine, N-Ethyl-N-benzylamine, N-Ethylbenzylamine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
LEDER CCNCc1ccccc1
IUPAC-namn N-benzylethanamin
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Formel vikt 135.1048