Läs mer
N-Ethylbutylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethylbutylamine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 101.1204 |