Läs mer
N-Ethylcarbamic Acid 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethylcarbamic Acid 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-5-14-13(16)17-12-8-6-7-11(9-12)10(2)15(3)4/h6-10H,5H2,1-4H3,(H,14,16)/t10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 236.1525 |