Läs mer
N-Etylcyklohexylamin, 97 %
Produktkod. 11309055
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309055 25 mL 25ml
11319055 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309055 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14221.AC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5459-93-8 | C8H17N | 127,231 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5459-93-8
Molekylformel C8H17N
Molekylvikt (g/mol) 127.231
MDL-nummer MFCD00003834
InChI-nyckel AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e
PubChem CID 21609
IUPAC-namn N-etylcyklohexanamin
LEDER CCNC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethylcyclohexylamine
Densitet 0.85
Kokpunkt 163°C to 166°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2734
Beilstein 2070280
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 127.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.