Läs mer
N-Ethylcyclohexylamine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396365 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11396365 100 mL Glass bottle 100ml
11386365 25 mL Glass bottle 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396365 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437741000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5459-93-8
Molekylformel C8H17N
Molekylvikt (g/mol) 127.23
InChI-nyckel AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e
PubChem CID 21609
IUPAC-namn N-ethylcyclohexanamine
LEDER CCNC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethylcyclohexylamine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 164°C
Flampunkt 30°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4500 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 127.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Ethylcyclohexylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.