Läs mer
N-Ethyldeoxynojirimycin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyldeoxynojirimycin, Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO4.ClH/c1-2-9-3-6(11)8(13)7(12)5(9)4-10;/h5-8,10-13H,2-4H2,1H3;1H/t5-,6+,7-,8-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 227.0924 |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?