Läs mer
N-Etyldiisopropylamin, 99 %
Produktkod. 11480980
Change view
Kvantitet:
25 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480980 1000 mL 1000ml
11438750 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480980 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11801.AU
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129,25 g/mol
N-etyldiisopropylamin används för att tillverka eller formulera industriprodukter. Det används också i organisk kemi som bas. Det fungerar som ett selektivt reagens vid alkylering av sekundära aminer till tertiära aminer med alkylhalogenider. Det reagerar med monoaktiverade Michael-acceptorer för att ge symmetriska sulfoner. Vidare används den för att framställa heterocyklisk förening, sskorpionin, genom en reaktion med disulfidklorid med användning av 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan (DABCO ) som en katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-etyldiisopropylamin används för att tillverka eller formulera industriprodukter. Det används också i organisk kemi som bas. Det fungerar som ett selektivt reagens vid alkylering av sekundära aminer till tertiära aminer med alkylhalogenider. Det reagerar med monoaktiverade Michael-acceptorer för att ge symmetriska sulfoner. Vidare används den för att framställa heterocyklisk förening, sskorpionin, genom en reaktion med disulfidklorid med användning av 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan (DABCO ) som en katalysator.
Löslighet
Blandbar med vatten och etanol.
Noter
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, koldioxid, koppar, mässing, gummi, oxidationsmedel, nitrater, peroxider, aldehyder och metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7087-68-5
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.25
MDL-nummer MFCD00008868
InChI-nyckel JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea
PubChem CID 81531
LEDER CCN(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyldiisopropylamine
Smältpunkt -46 °C
Densitet 0.747
Kokpunkt 126 °C till 127 °C
Flampunkt 8 °C
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.4135
Kvantitet 1000 mL
Beilstein 605301
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och etanol.
IUPAC-namn etylbis(propan-2-yl)amin
Formel vikt 129.25
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Ethyldiisopropylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-ethyl-N-(1-methylethyl)-2-Propanamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.