Läs mer
N-Etyldiisopropylamin, 99 %
Produktkod. 11449383
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449383 100 mL 100ml
11459383 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449383 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11801.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.17 SEK
    497.65 SEK / 100ml
    Save 56.52 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129,247 g/mol
N-etyldiisopropylamin används för att tillverka eller formulera industriprodukter. Det används också i organisk kemi som bas. Det fungerar som ett selektivt reagens vid alkylering av sekundära aminer till tertiära aminer med alkylhalogenider. Det reagerar med monoaktiverade Michael-acceptorer för att ge symmetriska sulfoner. Vidare används den för att framställa heterocyklisk förening, sskorpionin, genom en reaktion med disulfidklorid med användning av 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan (DABCO ) som en katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-etyldiisopropylamin används för att tillverka eller formulera industriprodukter. Det används också i organisk kemi som bas. Det fungerar som ett selektivt reagens vid alkylering av sekundära aminer till tertiära aminer med alkylhalogenider. Det reagerar med monoaktiverade Michael-acceptorer för att ge symmetriska sulfoner. Vidare används den för att framställa heterocyklisk förening, sskorpionin, genom en reaktion med disulfidklorid med användning av 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan (DABCO ) som en katalysator.
Löslighet
Blandbar med vatten och etanol.
Noter
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, koldioxid, koppar, mässing, gummi, oxidationsmedel, nitrater, peroxider, aldehyder och metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7087-68-5
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.247
MDL-nummer MFCD00008868
InChI-nyckel JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC-namn N-etyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CCN(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyldiisopropylamine
Smältpunkt −46 °C
Densitet 0.747
Kokpunkt 126 °C till 127 °C
Flampunkt 8 °C (46 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.4135
Kvantitet 100 mL
Beilstein 605301
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och etanol.
Formel vikt 129.25
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Ethyldiisopropylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Ethyldiisopropylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.