Läs mer
N-Ethylethylenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethylethylenediamine |
| CAS | 110-72-5 |
| Molekylformel | C4H12N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-Ethyl-1,2-ethanediamine, N-Ethyl-1,2-diaminoethane, N-(2-Aminoethyl)ethylamine, 2-(Ethylamino)ethylamine, 2-(Ethylamino)ethanamine, 1-Ethylethylenediamine, N1-Ethyl-1,2-ethanediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2/c1-2-6-4-3-5/h6H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCNCCN |
| IUPAC-namn | N'-ethylethane-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.15 |
| Formel vikt | 88.1 |