Läs mer
N-Ethylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethylglycine |
| CAS | 627-01-0 |
| Molekylformel | C4H9NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | NSC 244825 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-5-3-4(6)7/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CCNCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(ethylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.12 |
| Formel vikt | 103.0633 |