Läs mer
N-Ethylisopropylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethylisopropylamine |
| CAS | 19961-27-4 |
| Molekylformel | C5H13N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-Ethyl-2-propanamine, 1-Methyldiethylamine, (Ethyl)(1-methylethyl)amine, 2-(Ethylamino)propane, Ethylisopropylamine, Isopropylethylamine, N-Ethyl-2-propanamine, N-Ethyl-N-isopropylamine, NSC 165659 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13N/c1-4-6-5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCNC(C)C |
| IUPAC-namn | N-ethylpropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.16 |
| Formel vikt | 87.1048 |