Läs mer
N-Etylmaleimid, 99+%
Produktkod. 11368518
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368518 1 g 1g
11388518 5 g 5g
11378518 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040526.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125,127 g/mol
N-etylmaleimid är en proteintiolmodifierare som hämmar apoptotisk DNA-fragmentering. Det är ett sulfhydrylreagens och finner tillämpning i experimentella biokemiska studier såväl som i enzymologi. Det är involverat i modifieringen av cysteinrester i proteiner och peptider. Det fungerar som en Michael-acceptor och reagerar med nucelofiler som tioler. Det används vid hämning av Mg2 + -beroende internukleosomal DNA-fragmentering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-53-0
Molekylformel C6H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 125.127
MDL-nummer MFCD00005509
InChI-nyckel HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
PubChem CID 4362
ChEBI CHEBI:44485
IUPAC-namn 1-etylpyrrol-2,5-dion
LEDER CCN1C(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethylmaleimide
Smältpunkt 43 °C till 46 °C
Kokpunkt 209 °C till 211 °C
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Analysprocentintervall >99 + %
Kvantitet 1 g
Beilstein 112448
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i etanol, vatten, kloroform, metanol och toluen.
Formel vikt 125.13
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Ethylmaleimide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid N-ethylimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.