Läs mer
N-Etylmaleimid, 99+%
Produktkod. 11378518
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378518 25 g 25g
11368518 1 g 1g
11388518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040526.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125,127 g/mol
N-etylmaleimid är en proteintiolmodifierare som hämmar apoptotisk DNA-fragmentering. Det är ett sulfhydrylreagens och finner tillämpning i experimentella biokemiska studier såväl som i enzymologi. Det är involverat i modifieringen av cysteinrester i proteiner och peptider. Det fungerar som en Michael-acceptor och reagerar med nucelofiler som tioler. Det används vid hämning av Mg2 + -beroende internukleosomal DNA-fragmentering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-53-0
Molekylformel C6H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 125.127
MDL-nummer MFCD00005509
InChI-nyckel HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
PubChem CID 4362
ChEBI CHEBI:44485
IUPAC-namn 1-etylpyrrol-2,5-dion
LEDER CCN1C(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethylmaleimide
Smältpunkt 43 °C till 46 °C
Färg Grädde till vitt
Kokpunkt 209 °C till 211 °C
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Odör Stickande lukt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 112448
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,3822
Löslighetsinformation Löslig i etanol, vatten, kloroform, metanol och toluen.
Formel vikt 125.13
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.