Läs mer
N-Ethylmethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethylmethylamine |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9N/c1-3-4-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 59.0735 |