Läs mer
N-Ethylmorpholine, 99%
Produktkod. 10745041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10745041 500 mL Glasflaska 500ml
10274810 100 mL Glasflaska 100ml
10227213 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10745041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149405000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100-74-3 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-74-3
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.17
MDL-nummer MFCD00006177
InChI-nyckel HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmorpholine, morpholine, 4-ethyl, ethylmorpholine, n-ethylmorfolin, n-ethyl morpholine, n-ethylmorfolin czech, unii-ecm0g991fq, n-ethyl-morpholine, ccris 4818, ecm0g991fq
PubChem CID 7525
IUPAC-namn 4-etylmorfolin
LEDER CCN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethylmorpholine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -63.0°C
Färg Brun-grå till krämfärgad
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 139.0°C
Flampunkt 27°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4400 to 1.4420
Kvantitet 500 mL
Beilstein 27, 6
Fieser 01,383
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and benzene
Formel vikt 115.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.