Läs mer
N-Ethylnicotinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethylnicotinamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c1-2-10-8(11)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 150.0793 |
| Procent renhet | >95% |