Läs mer
N-Etylpiperazin, Mikromol™
Produktkod. 17934196
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17934196 100 mg
1 options
Produktkod. 17934196 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0395.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-Etylpiperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
Analyt- eller komponentnamn N-Ethylpiperazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H14 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
LEDER CCN1CCNCC1
IUPAC-namn 1-etylpiperazin
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 114,1157 g/mol