Läs mer
N-Etylpiperazin, TRC
Produktkod. 30373573
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30373573 250 g
1 options
Produktkod. 30373573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE925495250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
Molekylformel C6 H14 N2
Kvantitet 250 g
Synonym Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
LEDER CCN1CCNCC1
IUPAC-namn 1-etylpiperazin
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Formel vikt 114.1157