Learn More
N-Ethylpiperazine, TRC
Artikelnummer. 30372854
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30372854 50 g 50g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92549550G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material N-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
Molecular Formula C6 H14 N2
Quantity 50 g
Synonym Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCNCC1
IUPAC Name 1-ethylpiperazine
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Formula Weight 114.1157
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.