Läs mer
N-Etylpiperazin, TRC
Produktkod. 30386186
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30386186 100 g
1 options
Produktkod. 30386186 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE925495100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
Molekylformel C6 H14 N2
Kvantitet 100 g
Synonym Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
LEDER CCN1CCNCC1
IUPAC-namn 1-etylpiperazin
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Formel vikt 114.1157