Läs mer
N-Ethylsuccinimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethylsuccinimide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 127.0633 |