Läs mer
N-Etylurea, TRC
Produktkod. 30376750
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30376750 50 g
1 options
Produktkod. 30376750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE81825050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethylurea
CAS 625-52-5
Molekylformel C3H8N2O
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Ethylurea, Ethylurea, NSC 53556
InChI formel InChI=1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
LEDER NC(NCC)=O
IUPAC-namn Etylurea
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Formel vikt 88.0637