Läs mer
N-Etylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethylurea |
| CAS | 625-52-5 |
| Molekylformel | C3H8N2O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Ethylurea, Ethylurea, NSC 53556 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6) |
| LEDER | NC(NCC)=O |
| IUPAC-namn | Etylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.11 |
| Formel vikt | 88.0637 |