Läs mer
N-fluorbensensulfonimid, 97 %
Produktkod. 11328855
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328855 25 g 25g
11308855 1 g 1g
11318855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328855 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13955.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 133745-75-2 | C12H10FNO4S2 | 315,333 g/mol
N-fluorbensensulfonimid fluorerar aromater, enolater, azaenolater och karbanjoner i högt utbyte. Det används för diastereoselektiv fluorering av Li-enolater av kirala karboximider, för riktad fluorering av orto-litierade aromater och för en granskning av elektrofila NF-fluoreringsmedel. Asymteriska fluoreringar utförs i närvaro av ett Pd-BINAP-katalysatorsystem vid rumstemperatur i en jonisk vätska. Det är ett reagens som används i en palladiumkatalyserad enantioselektiv fluorering av t-butoxikarbonyllaktoner och laktamer. Det används också vid elektrofil difluorering av dihalopyridiner med butyllitium och vid direkt omvandling av alkoholer till dibensensulfonamider med trifenylfosfin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-fluorbensensulfonimid fluorerar aromater, enolater, azaenolater och karbanjoner i högt utbyte. Det används för diastereoselektiv fluorering av Li-enolater av kirala karboximider, för riktad fluorering av orto-litierade aromater och för en granskning av elektrofila NF-fluoreringsmedel. Asymteriska fluoreringar utförs i närvaro av ett Pd-BINAP-katalysatorsystem vid rumstemperatur i en jonisk vätska. Det är ett reagens som används i en palladiumkatalyserad enantioselektiv fluorering av t-butoxikarbonyllaktoner och laktamer. Det används också vid elektrofil difluorering av dihalopyridiner med butyllitium och vid direkt omvandling av alkoholer till dibensensulfonamider med trifenylfosfin.
Löslighet Mycket löslig i
acetonitril, diklormetan eller THF och mindre löslig i toluen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133745-75-2
Molekylformel C12H10FNO4S2
Molekylvikt (g/mol) 315.333
MDL-nummer MFCD00144885
InChI-nyckel RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-fluorobenzenesulfonimide, nfsi, n-fluoro-n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, n-fluorodibenzenesulfonimide, n-fluorobenzensulfonimide, n-fluorobenzenesulphonimide, accufluor nfsi, n-fluorodi benzenesulfonyl amine, bis phenylsulfonyl fluoroamine, n-fluorobis phenylsulfonyl amine
PubChem CID 588007
IUPAC-namn N-(bensensulfonyl)-N-fluorbensensulfonamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(F)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fluorobenzenesulfonimide
Smältpunkt 114 °C till 118 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 5348902
Löslighetsinformation Mycket löslig i acetonitril, diklormetan eller THF och mindre löslig i toluen.
Formel vikt 315.34
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.