Läs mer
N-fluorbensensulfonimid, 97 %
Produktkod. 11986861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11986861 25 g Glasflaska 25g
10532661 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11986861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311900250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
CAS: 133745-75-2 | C12H10FNO4S2 | 315,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133745-75-2
Molekylformel C12H10FNO4S2
Molekylvikt (g/mol) 315.35
InChI-nyckel RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-fluorobenzenesulfonimide, nfsi, n-fluoro-n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, n-fluorodibenzenesulfonimide, n-fluorobenzensulfonimide, n-fluorobenzenesulphonimide, accufluor nfsi, n-fluorodi benzenesulfonyl amine, bis phenylsulfonyl fluoroamine, n-fluorobis phenylsulfonyl amine
PubChem CID 588007
IUPAC-namn N-(bensensulfonyl)-N-fluorbensensulfonamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(F)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fluorobenzenesulfonimide
Smältpunkt 110,0 °C till 115,0 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,4202
Formel vikt 315.35
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.