Läs mer
N-fluorbensensulfonimid, TRC
Produktkod. 30404821
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404821 1 g
30393355 500 mg
30403741 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30404821 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5968331G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133745-75-2
Molekylformel C12H10FNO4S2
Molekylvikt (g/mol) 315.34
IUPAC-namn N-(bensensulfonyl)-N-fluorbensensulfonamid
LEDER FN(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fluorobenzenesulfonimide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H10FNO4S2/c13-14(19(15,16)11-7-3-1-4-8-11)20(17,18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formel vikt 315.0035