Läs mer
N-Fluoropyridinium triflate, 95%, ACROS Organics™
Produktkod. 10083340 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
500mg
Produktkod.
10083340 500mg
1 options
Produktkod. 10083340 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 259925000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fluoropyridinium triflate
Namnnotering 95%
CAS 107263-95-6
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 182°C to 187°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H5F4NO3S
MDL-nummer MFCD00013458
Kvantitet 500 mg
Fieser 15,160; 16,170
Synonym 1-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate, acmc-209shu, ksc182s3j, 1-fluoropyridin-1-ium triflate, 1-fluoropyridiniumtriflate
InChI-nyckel JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=[N+](C=C1)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn 1-fluoropyridin-1-ium;trifluoromethanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 247.164
PubChem CID 2724576
Formel vikt 247.16
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Crystalline Powder or Needles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Fluoropyridinium triflate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.