Läs mer
N-fluoropyridinium trifluorometansulfonat, 95 %
Produktkod. 11343466
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343466 250 mg 250mg
11333466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14324.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107263-95-6 | C6H5F4NO3S | 247,164 g/mol
N-Fluoropyridiniumtrifluormetansulfonat används som reagens för elektrofil fluorering och för en översyn av elektrofila NF-fluoreringsmedel. Det används också som en reaktant för Pd-katalyserade aryleringsreaktioner och som ett fluoreringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fluoropyridiniumtrifluormetansulfonat används som reagens för elektrofil fluorering och för granskning av elektrofila NF-fluoreringsmedel. Det används också som en reaktant för Pd-katalyserade aryleringsreaktioner och som ett fluoreringsmedel.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för fukt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107263-95-6
Molekylformel C6H5F4NO3S
Molekylvikt (g/mol) 247.164
MDL-nummer MFCD00013458
InChI-nyckel JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate, acmc-209shu, ksc182s3j, 1-fluoropyridin-1-ium triflate, 1-fluoropyridiniumtriflate
PubChem CID 2724576
IUPAC-namn 1-fluorpyridin-1-ium;trifluormetansulfonat
LEDER C1=CC=[N+](C=C1)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 180 °C till 185 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Beilstein 4222821
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 247.17
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.