Läs mer
N-Fmoc-1-trityl-L-histidin, 98 %
Produktkod. 15446108
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446108 5 g 5g
15456108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59711.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
CAS: 109425-51-6 | C40H33N3O4 | 619,721 g/mol
Det används vid syntes och applicering av Fmoc-His(3-Bum)-OH.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används vid syntes och applicering av
Fmoc-His(3-Bum)-OH.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot värme. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109425-51-6
Molekylformel C40H33N3O4
Molekylvikt (g/mol) 619.721
MDL-nummer MFCD00043332
InChI-nyckel XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
Synonym fmoc-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-l-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-l-histidine, n-a-fmoc-n-im-trityl-l-histidine, n, a-fmoc-n im-trityl-l-histidine, histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-1-tritylimidazol-4-yl propanoic acid, fmochis trt oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzfaa1090
PubChem CID 11422193
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-1-trityl-L-histidine
Smältpunkt 145°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 5204720
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation +87° (c=5 in Chloroform)
Formel vikt 619.71
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Fmoc-1-trityl-L-histidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Fmoc-1-trityl-L-histidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.