Läs mer
N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine, 98%
Produktkod. 15490359
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490359 250 mg 250mg
15470359 1 g 1g
15480359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63589.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 161321-36-4 | C23H25NO4 | 379.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161321-36-4
Molekylformel C23H25NO4
Molekylvikt (g/mol) 379.46
MDL-nummer MFCD00190878
InChI-nyckel BWQQGHPODCJZDB-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-chg-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-cyclohexylacetic acid, s-cyclohexyl 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino acetic acid, fmoc-l-cyclohexylglycine, ambotzfaa1713, fmoc-cyclohexyl-gly-oh, bicr147, n-fmoc-2-cyclohexyl-l-glycine, s-alpha-fmoc-amino cyclohexaneacetic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-cyclohexylglycine
PubChem CID 6976353
LEDER OC(=O)C(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine
IUPAC-namn 2-cyklohexyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)ättiksyra
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 379.45
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.