Läs mer
N-Fmoc-2-oktyl-L-glycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15422689
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422689 1 g 1g
15442689 250 mg 250mg
15432689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15422689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66031.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 193885-59-5 | C25H31NO4 | 409.526 g/mol
En homolog av lipofila byggstenar för SAR-studier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En homolog av lipofila byggstenar för SAR-studier.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 193885-59-5
Molekylformel C25H31NO4
Molekylvikt (g/mol) 409.526
MDL-nummer MFCD01311753
InChI-nyckel LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
PubChem CID 23257324
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)dekansyra
LEDER CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-2-octyl-L-glycine
Smältpunkt 140°C to 143°C
Färg Vitt
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 409.53
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.