Läs mer
N-Fmoc-3-(1-naftyl)-L-alanin, 98 %
Produktkod. 15468427
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468427 5 g 5g
15458427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51967.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8965.80 SEK
    7282.65 SEK / 5g
    Save 1683.15 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 96402-49-2 | C28H23NO4 | 437,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96402-49-2
Molekylformel C28H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 437.50
MDL-nummer MFCD00151914
InChI-nyckel ORWNVJDLEMVDLV-SANMLTNESA-N
Synonym fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine, fmoc-1-nal-oh, fmoc-l-1-naphthylalanine, fmoc-beta-1-naphthyl-l-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, fmoc-3-1 naphthyl-l-alanine, fmoc-l-3-1-naphthyl-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, n-fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine
PubChem CID 2734474
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-naftalen-1-ylpropansyra
LEDER OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Smältpunkt 171 °C till 183 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4829118
Formel vikt 437.49
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.